Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Receiver For Test Sieves
Codice prodotto. 11517033 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
200mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11517033 200mm Pezzo
11502583 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11517033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    29.76€ / pezzi 1
    Risparmia 2.94€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di materiali lavorati tramite setacci per analisi Fisherbrand™ in acciaio inox.
  • Available for 100 and 200mm diameter sizes
  • Conforms to BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Specifica
Quantità 1 Each
Product Type Sieve Receiver
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Collection of sieved materials
Diametro (sistema metrico) esterno 200mm