Learn More
Endecotts™ Recipienti di raccolta in acciaio inox
Codice prodotto. 11537524
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
200 mm
230 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11537524 200 mm Pezzo
12825691 450 mm Pezzo
10492065 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11537524 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore 200S/STREC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    42.61€ / pezzi 1
    Risparmia 22.44€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
Full height receivers for use with test sieves. Endecotts™ Stainless Steel Receivers are widely used with test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.
  • Stainless steel construction
  • For use with Stainless Steel Woven Wire Mesh Test Sieves
Specifica
Product Type Ricevitore
Materiale Acciaio inox
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per setacci
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stainless Steel Woven Wire Mesh Test Sieve
Quantità confezione 1 ciascuno