Learn More
Endecotts™ Recipienti di raccolta in acciaio inox
Codice prodotto. 12825691
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
200 mm
230 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12825691 450 mm Pezzo
11537524 200 mm Pezzo
10492065 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12825691 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore 450S_STREC
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Full height receivers for use with test sieves. Endecotts™ Stainless Steel Receivers are widely used with test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.
  • Stainless steel construction
  • For use with Stainless Steel Woven Wire Mesh Test Sieves
Specifica
Product Type Bottom Shelter for Screening
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 450 mm
Quantità confezione 1 Ea.