Descrizione
Stainless Steel Reinforced Shelf
- Stainless Steel Reinforced Shelf
- For Heracell VIOS 250/240i CO2 Incubator
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 14 kg |
| Tecnologia sensore CO2 | No Sensor |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heracell VIOS 250/240 i CO2 Incubator |
| Lighting | No Lighting |
| Materiale | Stainless Steel |
| Controllo dell'ossigeno | None |
| Umidità relativa | None |
| Tipo | Reinforced Shelf |