Learn More
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox
Codice prodotto. 11538102 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11538102 250 mm Pezzo
11518102 160 mm Pezzo
11548102 315 mm Pezzo
11528102 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11538102
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eccellenti per tenere sul banco da lavoro apparecchiature e vetreria. Le basi di supporto rettangolari Fisherbrand™ sono prodotte in acciaio rifinito in acrilico blu.
  • Without rod
  • With 10mm hole
  • Fitted with rubber feet
  • Threaded at the center of one short side
Specifica
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (L x P) 250 x 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Include Con piedi in gomma
Product Type Stativo standard
Colore Blu