Learn More
Robin™ Rack base aste in acciaio inox
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conformità NF V 08-002 e ISO 7218 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per piastra Petri diametro 90 mm |
| N. di rack | 6 |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Dimensioni (L x P) | 345 x 230 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 345 x 230 x 115 mm |
| Product Type | Rack |
| Vedi altri risultati |