Learn More
Robin™ Rack base aste in acciaio inox
Codice prodotto. 11979627
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Yellow
Dimensioni (L x P x A):
115 x 115 x 113 mm
345 x 230 x 115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11979627 Green 115 x 115 x 113 mm pezzi 6
11909647 Blu 345 x 230 x 115 mm Pezzo
11919647 Green 345 x 230 x 115 mm Pezzo
11929667 Yellow 345 x 230 x 115 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11979627 Fornitore Robin™ N. del fornitore YX262
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità NF V 08-002 compliant and ISO 7218
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 90mm dia. Petri box
N. di rack 6
N. per confezione 6 Pack
Quantità 6/Pk.
Dimensioni (L x P) 115 x 115mm
Dimensioni (L x P x A) 115 x 115 x 113 mm
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Rack
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Larghezza (sistema metrico) 115 mm