Learn More
Bochem™ Stainless Steel Rollo Transport Cart
Codice prodotto. 10562108
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
400 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10562108 400 x 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10562108 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8004
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Tipo Rollo transport cart
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 400 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 400 x 400 x 810 mm
Altezza (sistema metrico) 810 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm