Learn More
asecos™ Stainless Steel Safety Canister
Codice prodotto. 17876536 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
169.00 mm
241.00 mm
271.00 mm
280.00 mm
470.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876536 10 L 280.00 mm Pezzo
17826476 5 L 169.00 mm Pezzo
17806506 10 L 241.00 mm Pezzo
17816406 20 L 271.00 mm Pezzo
17846486 20 L 470.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17876536 Fornitore asecos™ N. del fornitore 36484
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) safe distribution and dosing of flammable liquids
Materiale Acciaio inossidabile
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.02 in.
Altezza (sistema metrico) 280.00 mm
Peso (sistema imperiale) 6.61 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg