Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Cans
Codice prodotto. 11921551 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11921551 1 L Pezzo
15649293 5 L Pezzo
11931551 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11921551 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 26011001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    420.89€ / pezzi 1
    Risparmia 50.11€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
For safe metering and handling of smaller amounts of flammable liquids.Protection from exploding through flame protection and excess pressure valve, containers have a high degree of chemical resistance.
  • Stainless steel AISI 316 Ti (1.4571), 0.6 mm thickness
  • Seals made of PTFE
  • Handle made of powder-surfaced aluminium
  • Closure thread 1.25 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Safety Can
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Silver
Da utilizzare con (applicazione) For Transport and Storage
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 111 mm