Descrizione
- Stainless steel AISI 316 Ti (1.4571), 0.6 mm thickness
- Seals made of PTFE
- Handle made of powder-surfaced aluminium
- Closure thread 1.25 in.
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Can |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | 400 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 165 mm |