Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Container
Codice prodotto. 17260574 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17260574 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17260574 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 26015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00€
    746.56€ / pezzi 1
    Risparmia 55.44€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Offers safety through flame protection and excess pressure valve
  • Accredited for UN-transports according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI, GGVSEB, GGVSee
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UN-approval
Product Type Safety Container
Tipo di chiusura Screw Cap without Pressure-relief Valve
Capacità (sistema metrico) 25 L
Colore Gray, Orange
Da utilizzare con (applicazione) Transport and Storage
Materiale Stainless Steel
Include Screw Cap, Thread 1.5 in.
Spessore (sistema imperiale) 47.24 mil
Spessore (sistema metrico) 1.2 mm
Altezza (sistema imperiale) 20.87 in.
Altezza (sistema metrico) 530 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 11.81 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 300 mm