Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Container
Codice prodotto. 15360605 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
25 L
50 L
Tipo di chiusura:
Screw Cap, Pressure-relief Valve
Tab, Pressure-relief Valve
Tap, Pressure Relief Valve
Da utilizzare con (applicazione):
Storage
Storage and Transfer
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
15360605 10 L Tap, Pressure Relief Valve Storage and Transfer Pezzo
15941602 10 L Tab, Pressure-relief Valve Storage and Transfer Pezzo
17104165 25 L Tab, Pressure-relief Valve Storage Pezzo
15463375 50 L Screw Cap, Pressure-relief Valve Storage Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15360605 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 26014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1062.11€ / pezzi 1
    Risparmia 82.89€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Buerkle™ Stainless Steel Safety Container offer safety through flame protection and excess pressure valve.
  • Safety containers for storage made of high-quality stainless steel AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) with thickness of sides of 0.8mm
  • Protection from exploding through flame protection and excess pressure valve, seals made of PTFE, the containers have a high degree of chemical resistance
  • Pressure balance takes place from about 0.3 bar
  • Constant ventilation can be set via a plastic lever on the screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Safety Container
Tipo di chiusura Tap, Pressure Relief Valve
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transfer
Materiale Stainless Steel
Include Tab, Pressure-relief Valve, Contents Display
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 260 mm