Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Container
Codice prodotto. 15360605 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
25 L
50 L
Tipo di chiusura:
Screw Cap, Pressure-relief Valve
Tab, Pressure-relief Valve
Tap, Pressure Relief Valve
Da utilizzare con (applicazione):
Storage
Storage and Transfer
Förpackningsstorlek:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Da utilizzare con (applicazione) Förpackningsstorlek
15360605 10 L Tap, Pressure Relief Valve Storage and Transfer Pezzo
15941602 10 L Tab, Pressure-relief Valve Storage and Transfer Pezzo
17104165 25 L Tab, Pressure-relief Valve Storage Pezzo
15463375 50 L Screw Cap, Pressure-relief Valve Storage Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15360605 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 26014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1062.11€ / pezzi 1
    Risparmia 82.89€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 09-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Buerkle™ Stainless Steel Safety Container offer safety through flame protection and excess pressure valve.
  • Safety containers for storage made of high-quality stainless steel AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) with thickness of sides of 0.8mm
  • Protection from exploding through flame protection and excess pressure valve, seals made of PTFE, the containers have a high degree of chemical resistance
  • Pressure balance takes place from about 0.3 bar
  • Constant ventilation can be set via a plastic lever on the screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Safety Container
Tipo di chiusura Tap, Pressure Relief Valve
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transfer
Materiale Stainless Steel
Include Tab, Pressure-relief Valve, Contents Display
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 260 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.