Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans
Codice prodotto. 15395087 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Include:
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation
Screw Cap
Screw Cap, Pressure Relief Valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
15395087 5 L Screw Cap, Pressure Relief Valve Pezzo
11951551 10 L Screw Cap Pezzo
15358498 10 L Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve Pezzo
15574429 20 L Screw Cap, Pressure Relief Valve Pezzo
16445079 20 L Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation Pezzo
11941551 10 L Screw Cap, Pressure Relief Valve Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15395087 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 26013005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    512.60€ / pezzi 1
    Risparmia 39.40€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans offer safety through flame protection and excess pressure valve.
  • Handles made of solid stainless steel
  • Seals made of PTFE
  • High degree of chemical resistance
  • Save space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Screw cap
Capacità (sistema metrico) 5 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Include Screw Cap, Pressure Relief Valve
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 200 x 130 x 310 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Peso (sistema metrico) 1.65 Kg