Descrizione
- Accredited for UN-transports according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI, GGVSEB, GGVSee
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Jerry Can |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Transfer |
| Materiale | Stainless Steel |
| Include | Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Dimensions | 345 x 175 x 470 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 345 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 175 mm |