Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers
Codice prodotto. 11528122 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11528122 0.12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11528122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.80€
    76.58€ / pezzi 1
    Risparmia 18.22€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These stainless steel sampling dippers with tapered sided cups are ideal in laboratories, research, and other environments.
  • Laboratory Sampling Dipper, tapered sided cup, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
  • Cup style - Tapered
  • Cups have pouring spout
  • Handle argobrazed onto cup for durability and crevice free construction
  • Crevice free cups
  • Autoclaveable
Specifica
Product Type Dip Sampler
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.12 L
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 150 mm