Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Codice prodotto. 15879531 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza scivolo (sistema metrico):
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
N. di scivoli:
12
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza scivolo (sistema metrico) N. di scivoli unitSize
15879531 6 mm 16 Pezzo
15899531 20 mm 12 Pezzo
15809541 30 mm 12 Pezzo
15889531 10 mm 16 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15879531 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8601S06
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These easy-to-use Sample Splitters in stainless steel are for dividing and reducing bulk samples.
  • Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
  • Split sample drops into the riffle boxes underneath
  • It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Product Type Riffle Box
Materiale Stainless Steel
N. di scivoli 16
Da utilizzare con (applicazione) Dividing and reducing bulk samples
Larghezza scivolo (sistema metrico) 6 mm