Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Codice prodotto. 15899531 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza scivolo (sistema metrico):
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
N. di scivoli:
12
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza scivolo (sistema metrico) N. di scivoli Dimensione della confezione
15899531 20 mm 12 Pezzo
15809541 30 mm 12 Pezzo
15889531 10 mm 16 Pezzo
15879531 6 mm 16 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15899531 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8601S20
Spedizione stimata: 08-01-2027
These easy-to-use Sample Splitters in stainless steel are for dividing and reducing bulk samples.
  • Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
  • Split sample drops into the riffle boxes underneath
  • It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Product Type Riffle Box
Materiale Stainless Steel
N. di scivoli 12
Da utilizzare con (applicazione) Dividing and reducing bulk samples
Larghezza scivolo (sistema metrico) 20 mm