Learn More
Swann-Morton™ Impugnatura per bisturi in acciaio inox
Codice prodotto. 12922555
Cambia vista
Click to view available options
Materiale della lama:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale della lama Dimensione della confezione
12922555 Stainless Steel pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12922555 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 2652
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Use the Swann Morton™ Metal Diecast Handle, Postmortem Scalpel for postmortem surgical techniques.
  • Heavy duty carbon steel blade
  • Metal handle with screw-type fitting
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Handle
Da utilizzare con (apparecchiatura) PM40 or PM40 Bull Nose Pathology Blade
Descrizione Epoxy Powder Coated