Learn More
Rogo Sampaic™ Forbici in acciaio inox
Codice prodotto. 11706145
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Stile punta:
Appuntito/appuntito
Appuntito/arrotondato
Round/Round
Sharp/Round
Da utilizzare con (applicazione):
Anatomico
Dissezione
Iride
Metzenbaum
Noyes micro
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11706145 115 mm Appuntito/appuntito Noyes micro Pezzo
11738531 140 mm Appuntito/arrotondato Anatomico pezzi 10
11796135 120 mm Appuntito/appuntito Dissezione pezzi 10
11768531 110 mm Appuntito/appuntito Iride pezzi 10
11786135 140 mm Round/Round Metzenbaum pezzi 10
11748531 140 mm Sharp/Round Anatomico pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11706145 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FMN025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20€
    10.47€ / pezzi 1
    Risparmia 1.73€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for a variety of cutting applications in the laboratory. Rogo Sampaic™ Stainless Steel Scissors have a beautiful polished matte finish.
  • Surgical grade stainless steel
  • Available in a variety of styles - Metzenbaum, dissecting, iris, anatomical
Specifica
Product Type Micro-forbici in acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Noyes micro
Stile punta Appuntito/appuntito