Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Scoops
Codice prodotto. 11791826
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11791826 1 L Pezzo
11701836 1.5 L Pezzo
11731776 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11791826 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 517551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.50€
    186.33€ / pezzi 1
    Risparmia 477.17€
    71% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Buckets manufactured to handle chemicals, etc. Made of 0.8 mm acid-resistant stainless steel plate (EN1.4404).
Fully welded with soldered handles without slips for dirt hides.
Specifica
Product Type Scoop
Materiale Stainless Steel
Volume (sistema metrico) 1 L