Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Scrapers
Codice prodotto. 15869641 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
232 mm
275 mm
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel (316L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
15869641 232 mm 75 mm Stainless Steel Pezzo
15443954 232 mm 100 mm Stainless Steel (316L) Pezzo
15859641 275 mm 100 mm Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15869641 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A35075
Spedizione stimata: 07-01-2027
Sampling Systems™ Stainless Steel Scrapers are ideal for hygienic applications.
  • Crevice free
  • Stainless Steel construction
  • Satin finish
Specifica
Product Type Scraper
Lunghezza (sistema metrico) 232 mm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) 75 mm