Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Scrapers
Codice prodotto. 17514306 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
270 mm
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
Dimensioni (L x P):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensioni (L x P) unitSize
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm Pezzo
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17514306 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53860030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This high quality scraper is suitable for scraping, cleaning, leveling, and removing strongly adhesive substances or dried-up media.
  • High-grade stainless steel V4A (1.4404), for ideal chemical resistance
  • Extra sturdy design guarantees long service life
  • Sterilizable, autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 230 x 75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm