Descrizione
- High-grade stainless steel V4A (1.4404), for ideal chemical resistance
- Extra sturdy design guarantees long service life
- Sterilizable, autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 270 x 100 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |