Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Scratcher
Codice prodotto. 11901571 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11901571 5 mL Pezzo
11911571 10 mL Pezzo
11921571 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11901571 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53470005
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive, caked and not free-flowing substances.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Electro-polished
  • Total length 1000 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Scratcher
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Designed for Sampling Cohesive, Caked and Not Free-Flowing Substances
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm