Learn More
De Buyer™ Vassoi porta-strumenti in acciaio inox
Codice prodotto. 11990615
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.6 l
3.6 L
4.9 l
6.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11990615 3.6 L Pezzo
11900625 4.9 l Pezzo
11910625 6.5 L Pezzo
11930625 2.6 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11990615 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 3280.35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.12€
    50.30€ / pezzi 1
    Risparmia 54.82€
    52% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Product Type Dish
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Quantità Each
Forma Rectangular
Volume (sistema metrico) 3.6 L
Larghezza (sistema metrico) 270 mm