Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Shovel
Codice prodotto. 17885367 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17885367 115.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17885367 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A24610
Spedizione stimata: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This stainless shovel is ideal for general purpose work. Made from high quality corrosion-resistant 316L stainless steel, it is crevice-free and has a high polish finish so it can be easily cleaned.
  • Ergonomic handle
  • Highly polished finish for easy cleaning
Especificaciones
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Shovel
Blade Style Flat
Color-coded No
Materiale maniglia Stainless Steel
Stile della testa Square
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 115.5 cm
Materiale Steel
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.