Learn More
Contec™ Setacciatore in acciaio inossidabile per secchi in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15901841 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Piatto
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma Dimensione della confezione
15901841 Piatto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15901841 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    192.16€ / pezzi 1
    Risparmia 33.84€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Il setaccio in acciaio inox Contec è progettato per l'uso con secchi in polipropilene Contec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Strizzatore per mocio piatto
Capacità (sistema metrico) Per secchi da 15 l
Materiale Acciaio inossidabile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Capacità (sistema imperiale) Per secchi da 3.9 galloni
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di secchi compatto
Include Strizzatore piatto per mocio
Quantità 1 ciasc.
Forma Piatto
Sterilità Non sterile