Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Codice prodotto. 11572143 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.18 mm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
0,315 mm
3,35 mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
39 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11572143 | 106 μm | Pezzo |
| 11582163 | 1.25 mm | Pezzo |
| 11592163 | 1.4 mm | Pezzo |
| 11592143 | 150 μm | Pezzo |
| 11502153 | 160 μm | Pezzo |
| 11512153 | 180 μm | Pezzo |
| 11522173 | 2 mm | Pezzo |
| 11522153 | 200 μm | Pezzo |
| 11532153 | 212 μm | Pezzo |
| 11542173 | 2.5 mm | Pezzo |
| 11582133 | 25 μm | Pezzo |
| 11552173 | 2.8 mm | Pezzo |
| 11552153 | 300 μm | Pezzo |
| 11562173 | 3,35 mm | Pezzo |
| 11592133 | 38 μm | Pezzo |
| 11582153 | 400 μm | Pezzo |
| 11572153 | 355 μm | Pezzo |
| 11592153 | 425 μm | Pezzo |
| 11502163 | 500 μm | Pezzo |
| 11512143 | 53 μm | Pezzo |
| 11532143 | 75 μm | Pezzo |
| 11532163 | 710 μm | Pezzo |
| 11512163 | 600 μm | Pezzo |
| 11522163 | 630 μm | Pezzo |
| 11542163 | 800 μm | Pezzo |
| 11542143 | 80 μm | Pezzo |
| 11552143 | 90 μm | Pezzo |
| 11552163 | 850 μm | Pezzo |
| 11562153 | 0,315 mm | Pezzo |
| 11572163 | 1.18 mm | Pezzo |
| 11502173 | 1.6 mm | Pezzo |
| 11512173 | 1.7 mm | Pezzo |
| 11532173 | 2.36 mm | Pezzo |
| 11562143 | 100 μm | Pezzo |
| 11582143 | 125 μm | Pezzo |
| 11562163 | 1 mm | Pezzo |
| 11502143 | 45 μm | Pezzo |
| 11522143 | 63 μm | Pezzo |
| 11542153 | 250 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Codice prodotto.
11572143
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
47.25€
46.20€ / pezzi 1
Risparmia 1.05€
2% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 106 μm |
| Tipo | Setaccio |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Include | Certificato di conformità e scheda di registrazione |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Filo intrecciato |