Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Codice prodotto. 11582153 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.18 mm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
0,315 mm
3,35 mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11582153 400 μm Pezzo
11572143 106 μm Pezzo
11582163 1.25 mm Pezzo
11592163 1.4 mm Pezzo
11592143 150 μm Pezzo
11502153 160 μm Pezzo
11512153 180 μm Pezzo
11522173 2 mm Pezzo
11522153 200 μm Pezzo
11532153 212 μm Pezzo
11542173 2.5 mm Pezzo
11582133 25 μm Pezzo
11552173 2.8 mm Pezzo
11552153 300 μm Pezzo
11562173 3,35 mm Pezzo
11592133 38 μm Pezzo
11572153 355 μm Pezzo
11592153 425 μm Pezzo
11502163 500 μm Pezzo
11512143 53 μm Pezzo
11532143 75 μm Pezzo
11532163 710 μm Pezzo
11512163 600 μm Pezzo
11522163 630 μm Pezzo
11542163 800 μm Pezzo
11542143 80 μm Pezzo
11552143 90 μm Pezzo
11552163 850 μm Pezzo
11562153 0,315 mm Pezzo
11572163 1.18 mm Pezzo
11502173 1.6 mm Pezzo
11512173 1.7 mm Pezzo
11532173 2.36 mm Pezzo
11562143 100 μm Pezzo
11582143 125 μm Pezzo
11562163 1 mm Pezzo
11502143 45 μm Pezzo
11522143 63 μm Pezzo
11542153 250 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Codice prodotto. 11582153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.25€
    46.20€ / pezzi 1
    Risparmia 1.05€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from stainless steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has an 100 mm diameter.
100 mm diameter test sieves with stainless steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 400 μm
Tipo Setaccio
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Materiale Acciaio inox
Include Certificato di conformità e scheda di registrazione
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Filo intrecciato