Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Codice prodotto. 12406990 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 170mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
12406990 680 x 139 x 225mm Pezzo
12427000 680 x 278 x 225mm Pezzo
12456980 560 x 139 x 225mm Pezzo
12466980 560 x 139 x 280mm Pezzo
12407000 560 x 278 x 385mm Pezzo
12416990 680 x 139 x 280mm Pezzo
12417000 680 x 278 x 170mm Pezzo
12426980 420 x 139 x 225mm Pezzo
12426990 680 x 139 x 325mm Pezzo
12436990 420 x 278 x 170mm Pezzo
12446990 420 x 278 x 225mm Pezzo
12447000 680 x 278 x 325mm Pezzo
12496990 560 x 278 x 325mm Pezzo
12456990 420 x 278 x 280mm Pezzo
12466990 560 x 278 170mm Pezzo
12476980 560 x 139 x 325mm Pezzo
12496980 680 x 139 x 170mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 12406990 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE29154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    114.40€ / pezzi 1
    Risparmia 1.60€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
  • Trays consist of a drawer, lid, and handle on the front
  • Fits into any freezer
  • Racks are manufactured from stainless steel
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Odd Sized Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 680 x 139 x 225mm
Profondità (sistema metrico) 680 mm
Include Lid
Product Type Single Tray Rack
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) 139 mm