Learn More
Tenak™ Stainless Steel Single Tray Rack for Upright Freezers
Codice prodotto. 12427000 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 170mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12427000 680 x 278 x 225mm Pezzo
12406990 680 x 139 x 225mm Pezzo
12456980 560 x 139 x 225mm Pezzo
12466980 560 x 139 x 280mm Pezzo
12407000 560 x 278 x 385mm Pezzo
12416990 680 x 139 x 280mm Pezzo
12417000 680 x 278 x 170mm Pezzo
12426980 420 x 139 x 225mm Pezzo
12426990 680 x 139 x 325mm Pezzo
12436990 420 x 278 x 170mm Pezzo
12446990 420 x 278 x 225mm Pezzo
12447000 680 x 278 x 325mm Pezzo
12496990 560 x 278 x 325mm Pezzo
12456990 420 x 278 x 280mm Pezzo
12466990 560 x 278 170mm Pezzo
12476980 560 x 139 x 325mm Pezzo
12496980 680 x 139 x 170mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 12427000 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE29254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    129.53€ / pezzi 1
    Risparmia 1.47€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Single Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
  • Trays consist of a drawer, lid, and handle on the front
  • Fits into any freezer
  • Racks are manufactured from stainless steel
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Odd Sized Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 680 x 278 x 225mm
Profondità (sistema metrico) 680 mm
Include Lid
Product Type Single Tray Rack
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) 278 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.