Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UN160, 15 mm
Codice prodotto. 17589865 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UN160 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17589865 UN160 Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17589865 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN160B02073
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UN160 Oven
Tipo Drip Tray
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm