Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Descrizione
- Autoclavable
- Standard needle length is 2 in./51mm
- Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 34 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.05 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.16 mm |
| Product Type | Ago personalizzato rimovibile |
| Stile del punto dell'ago | 3 o 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Siringhe piccole rimovibili (RN) da 100 μl o più piccole |