Descrizione
- Can be hooked onto the upper part of the small parts cleaner to drain off the parts.
- For small parts cleaner with capacity of 8 litre.s
- Dia x H (mm): 222
Specifica
Specifica
| Product Type | Parts Cleaner |
| Capacità (sistema imperiale) | 58.12 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 220 L |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe storage of water pollutans |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4 x 200 L drum |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Include | PE-grid |
| Quantità | 1 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1330 mm |
| Vedi altri risultati |