Learn More
asecos™ Stainless Steel Small Parts Cleaner
Codice prodotto. 17886346 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
8 L
Colore:
Giallo
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17886346 2 L Gray Pezzo
17876386 2 L Giallo Pezzo
17826466 4 L Giallo Pezzo
17836556 4 L Gray Pezzo
17856556 8 L Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17886346 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40447
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Small Parts Cleaner is ideal for cleaning or degreasing small parts.
  • With recessed grip
  • Spring-loaded immersion sieve incl. flame arrester, grounding connection
Specifica
Product Type Parts Cleaner
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Gray
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 10.39 in.
Larghezza (sistema metrico) 264.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Altezza (sistema metrico) 95.00 mm
Peso (sistema imperiale) 5.64 lb.
Peso (sistema metrico) 2.56 kg