Learn More
RETSCH Coltello di ricambio in acciaio inox
Codice prodotto. 11229969 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mulino a coltelli Grindomix GM 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11229969 Mulino a coltelli Grindomix GM 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11229969 Fornitore RETSCH N. del fornitore 02.446.0047
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rotates in the center of Grindomixer GM 200 grinding container. Retsch™ Stainless Steel Spare Knife performs both size reduction and fine grinding depending on the rotational direction. The knife is indirectly driven by a powerful motor of 900 W.
Two sharp, robust blades rotate in the center of the grinding container. Depending on the rotational direction, size reduction is effected with the blunt side (preliminary size reduction) or the sharp side (fine grinding). The knife is indirectly driven by a powerful motor of 900 W. A pre-selectable speed which is maintained electronically ensures optimum adaptation to individual application requirements as well as reproducible grinding results.
  • Size reduction, homogenization and mixing applications
  • Fields of application: agriculture, biology, food, medicine / pharmaceuticals
  • Feed material: soft, medium-hard, elastic, containing water / fat / oil, dry, fibrous
  • Feed size: 40mm
  • Final fineness: <300μm
  • Grinding tool material: Stainless steel / titanium
  • Blade fixation material: PVDF
Specifica
Product Type Coltello di scorta
Capacità (sistema metrico) con coperchio standard: 1000 ml
con coperchio riduttore: 500 ml
con coperchio gravitazionale: Da 400 a 800 ml
Da utilizzare con (applicazione) Riduzione delle dimensioni, macinazione fine, omogeneizzazione e miscelazione di materiali con dimensione fino a 40 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulino a coltelli Grindomix GM 200
Tempo di macinazione Da 1 secondo a 3 minuti
Materiale Acciaio inox/titanio