Learn More
Fisherbrand™ Spatole standard con cucchiaio in acciaio inox 304
Codice prodotto. 15977961 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15977961 210 mm pezzi 10
11756597 150 mm pezzi 5
11864233 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15977961
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in acciaio inossidabile Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
Dual-use utensil measures liquids and fine powders with the spoon end; divides and separates materials with the spatula end.
  • Manufactured from stainless steel.
Specifica
Quantità Confezione da 10
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Product Type Spatola
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni sterili
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 20 mm
Temperatura (sistema metrico) max –Da 196  a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Sterilità Sterile
Autoclavabile Sì