Learn More
Bochem™ Stainless Steel Powder Funnel
Codice prodotto. 10527371
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10527371 240 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10527371 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8723
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specially designed to allow for the flow of powdered materials. Bochem™ Stainless Steel Powder Funnel is highly durable and resistant.
  • 18/10 stainless steel construction.
  • Straight and wide shaft.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 240 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 30mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) gambo 60mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 210mm