Learn More
Stainless Steel Spheres, 2mm (0.08 in ) dia., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11315959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
25 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11315959 100 Pc. pezzi 100
11305959 25 Pc. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11315959 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042019.KN
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Stainless Steel
Aspetto Spheres
Quantità 100 Pc.
Forma Sphere
Formula molecolare Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Numero MDL MFCD00148499