Learn More
Karl Hecht™ Stainless Steel Square Wire Baskets
Codice prodotto. 10328731
Cambia vista
Click to view available options
Size:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
10328731 16 x 16 x 16 cm Pezzo
10669431 20 x 20 x 20 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328731 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41075016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.05€
    119.98€ / pezzi 1
    Risparmia 7.07€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for general storage applications in the laboratory.
  • Wire mesh construction so contents are visible
  • Square shape
  • Available in a range of sizes
Specifica
Descrizione Wire mesh construction
Materiale Stainless Steel
Forma Square
Size 16 x 16 x 16 cm
Product Type Wire Basket