Learn More
Karl Hecht™ Stainless Steel Square Wire Baskets
Codice prodotto. 10669431
Cambia vista
Click to view available options
Size:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10669431 20 x 20 x 20 cm Pezzo
10328731 16 x 16 x 16 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10669431 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41075020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.53€
    148.56€ / pezzi 1
    Risparmia 23.97€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
An excellent option for general storage applications in the laboratory.
  • Wire mesh construction so contents are visible
  • Square shape
  • Available in a range of sizes
Specifica
Descrizione Wire mesh construction
Materiale Stainless Steel
Forma Square
Size 20 x 20 x 20 cm
Product Type Wire Basket