Learn More
Tenak™ Rack standard in acciaio inox
Codice prodotto. 15250654 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x 4/16 scatole
5 x 4/20 scatole
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (20)
Boxes (25)
Boxes (28)
Matrice:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Matrice unitSize
15250654 Boxes (12) 4 x 3 Pezzo
11501825 4 x 4/16 scatole 4 x 4 Pezzo
15210674 Boxes (25) 5 x 5 Pezzo
15290664 Boxes (20) 4 x 5 Pezzo
15250684 Boxes (12) 3 x 5 Pezzo
15250664 Boxes (28) 7 x 4 Pezzo
15250704 Boxes (10) 2 x 5 Pezzo
15210664 5 x 4/20 scatole 5 x 4 Pezzo
15268373 Boxes (15) 5 x 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15250654 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE23122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    104.11€ / pezzi 1
    Risparmia 1.89€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Racks for Cryogenic Boxes for your cryogenic storage needs. A variety of stainless steel racks accommodate box heights and quantities for laboratory freezers.
  • Suitable for all brands of upright freezers
  • Stainless steel
  • For cryogenic boxes of various capacities
Specifica
Divisori a celle Yes
Capacità Boxes (12)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12
Da utilizzare con (applicazione) Fit into any freezer brand and model
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1
Quantità 1 Ea.
Profondità (sistema metrico) 419 mm
Product Type Standard Rack
Ripiani 12
Altezza (sistema metrico) 221 mm
Matrice 4 x 3
Larghezza (sistema metrico) 139 mm