Description
- Suitable for all brands of upright freezers
- Stainless steel
- For cryogenic boxes of various capacities
Specifications
Specifications
| Divisori a celle | Yes |
| Capacità | Boxes (20) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 20 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fit into any freezer brand and model |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Profondità (sistema metrico) | 688 mm |
| Product Type | Standard Rack |
| Show More |