Learn More
Beskrivelse
- Suitable for all brands of upright freezers
- Stainless steel
- For cryogenic boxes of various capacities
Tekniske data
Tekniske data
| Cell Dividers | Yes |
| Holds | Boxes (20) |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 20 |
| For Use With (Application) | Fit into any freezer brand and model |
| For Use With (Equipment) | Upright Freezers |
| No. per Pack | 1 |
| Quantity | 1 Ea. |
| Depth (Metric) | 688 mm |
| Product Type | Standard Rack |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?