Learn More
Bellingham Stanley™ Glass Polarimeter Tube
Codice prodotto. 11960068
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11960068 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11960068 Fornitore Bellingham Stanley™ N. del fornitore 3510
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
  • Center Fill
  • Metal End Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Polarimeter Tube
Materiale Stainless Steel, Glass
Da utilizzare con (applicazione) Aggressive chemicals and solvents
Diametro (sistema metrico) 8 mm ID
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza d'onda 300 to 900 nm
Volume (sistema metrico) 5 mL