Learn More
Aalborg™ Valvola standard in acciaio inox
Codice prodotto. 11778368
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1000 mL/min.
200 mL/min.
21500 mL/min.
2500 mL/min.
400 mL/min.
Portata flusso d'acqua:
12mL/min.
26mL/min.
650mL/min.
6mL/min.
80mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Portata flusso d'acqua unitSize
11778368 1000 mL/min. 26mL/min. Pezzo
11758368 200 mL/min. 6mL/min. Pezzo
11768368 400 mL/min. 12mL/min. Pezzo
11788368 2500 mL/min. 80mL/min. Pezzo
11708378 21500 mL/min. 650mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11778368 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore VM3SV
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Precision Valve for Stainless Steel Flowmeter is designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • For high precision
  • Designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • They may also be used as shut off valves.
  • Bodies of the valves are reinforced by structurally rigid metallic shells.
  • Shells are made of stainless steel, bushings are made of plated brass or 316 stainless steel.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 150 mm Gas/Liquid Flowmeter
Tipo Standard Valve
Velocità di flusso dell'aria 1000 mL/min.
Portata flusso d'acqua 26mL/min.