Learn More
Agencinox™ Scatole per sterilizzazione in acciaio inox
Codice prodotto. 11703924
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
11703924 40 mm Pezzo
11783934 50 mm Pezzo
11793934 60 mm Pezzo
11713944 100 mm Pezzo
11703944 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11703924 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 5031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these boxes for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Stainless Steel Sterilization Boxes keep instruments safe and secure during sterilization process.
  • Stainless steel instrument boxes
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Materiale Stainless Steel
Forma Rettangolare
Product Type Scatola per sterilizzazione
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Larghezza (sistema metrico) 90 mm
Altezza (sistema metrico) 40 mm