Learn More
asecos™ Stainless Steel Storage Can with Dosing Tap
Codice prodotto. 17876516 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876516 1 L Pezzo
17866476 2 L Pezzo
17886586 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17876516 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40084
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Product Type Pouring Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Acciaio inossidabile
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 5.20 in.
Larghezza (sistema metrico) 132.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.46 in.
Altezza (sistema metrico) 215.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.59 lb.
Peso (sistema metrico) 0.72 kg