Learn More
Socorex™ Cannule di somministrazione diritte in acciaio inox
Codice prodotto. 11888432
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11888432 25 mm pezzi 3
11838442 51 mm pezzi 3
11878442 102 mm pezzi 2
11873193 203 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11888432 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 376.0925S
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Use Socorex™ Stainless Steel Straight Drenchers for animal feeding and dosing. These precision-assembled stainless-steel feeding needles are ideal for the delivery of fluid and are reusable since they are autoclavable.
  • Stainless Steel
  • Various lengths to accommodate feeding needs
  • Autoclavable
  • Reusable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Drenching Cannula
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm